Strickhandschuhe, Showa BO600 / BO605
Lieferant: Showa
BO605-S BO605-M BO605-L BO605-XL BO600-S BO600-M BO600-L BO600-XL BO605-XXL
112-4221EA 53.9 CHF
112-4221 112-4220 112-4219 112-4222 112-4311 112-4310 112-4309 112-4312 112-4223
Strickhandschuhe, Showa BO600 / BO605
Handschuhe
Diese nahtlosen Nylon-Strickhandschuhe mit elastischen Bündchen verfügen über eine PU-Beschichtung an den Fingerspitzen. Die Beschichtung schützt die Hand vor Ölen und Mikro-Schnitten.
  • Leicht, elastisch und fusselarm
  • Anatomische Form, beständig gegen Verformung
  • Keine Fingerabdrücke auf behandelten Objekten
  • Minimales Allergierisiko, keine Hautreizungen durch Nähte
  • Erhältlich in verschiedenen Längen: Lange Version bietet Schutz für das Handgelenk
Ideal für leichte Montagearbeiten in der Automobil- und Metallindustrie sowie in der Logistik.