VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
112-4193EA 35.4 CHF
112-4193 112-4197 112-4194 112-4195 112-4196
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschuhe
Handschuhe
Diese dünnen, beidseitig tragbaren Handschuhe eignen sich für medizinische Anwendungen, Lebensmittelverarbeitung und für allgemeine Anwendungen in ungefährlichen Bereichen.
  • Unsteril, ungepudert, strukturierte Finger
  • Sehr dünn: Bieten ausgezeichnete Elastizität für guten Tragekomfort
  • Geringe Stärke und strukturierte Fingerspitzen sorgen für exzellente Griffigkeit
  • Frei von Phtalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen; hautfreundlich für Anwender mit Latex-Allergie
  • Rollrand für leichteres Anziehen
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ B (More Product Information