Schutzhelme, uvex airwing B-S-WR
Lieferant: UVEX
9762.031 9762.131
111-8059EA 28.4 CHF
111-8059 111-8238
Schutzhelme, uvex airwing B-S-WR
Schutzhelme Schutzhelme
Der Schutzhelm verfügt über ein variables Ventilationssystem mit verstellbaren Ventilationsöffnungen im Stirn- und Nackenbereich, eine PE-Sicherheitshelmschale mit Regenrinne, eine Schiene (bzw. Zahnleiste), eine verstellbare 6-Punkt-Textilbandausstattung und über seitliche Adaptertaschen (Standardbreite 30 mm) zur Aufnahme von Gehörschutzkapseln oder Visieren. Variable Ventilationssysteme bestehen aus verstellbaren Lüftungsgittern an Vorder- und Rückseite.
  • Variables Ventilationssystem (Öffnung im Stirn- und Nackenbereich)
  • Anpassung durch Zahnleiste
More Product Information