VWR®, Reinraum-Schutzbrille für den Einmalgebrauch
Lieferant: VWR Collection
111-0615EA 106 CHF
111-0615
VWR®, Reinraum-Schutzbrille für den Einmalgebrauch
Vollsichtbrillen
Sterile Reinraum-Schutzbrille mit leichtem Gestell, indirekter Belüftung und fusselfreiem und latexfreiem Kopfband.
  • Gehärtete PC-Gläser mit beschlagfreier und kratzfester Beschichtung
  • Leichtes PVC-Gestell mit Silikongummiband für höheren Komfort
  • Sterilisiert mit Ethylenoxid (EtO) und vollständig zertifiziert gemäß ISO 11135-1-2007
Empfohlen für kritische Umgebungen der ISO-Klasse 4 und der EU GMP-Stufe A/B.
Zertifizierungen: EN 166:2001, optische Klasse 1
Verpackung: Verpackt in einem gemäß Nextech zertifiziertenMore Product Information