Paraffin, Erstarrungspunkt: 54 - 56 °C, Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
10048502.EA 211 CHF
10048502. 10048500. 10048501.
Paraffin, Erstarrungspunkt: 54 - 56 °C, Q Path® für die Mikroskopie
Paraffin
Wachs (54 - 56 °C) für die Einbettung von histologischen Proben. Dieses Paraffin ist DMSO-frei.
Melting Pt: 54…56 °C
CAS-Nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
IVDLogo