Fötales Kälberserum (FBS), ultraniedriger IgG-Gehalt, US-amerikanischen Ursprungs

Lieferant: VWR Seradigm
10018-826EA 1060 CHF
10018-826 10018-828 10836-696 10836-698 10018-830 10018-832
Fötales Kälberserum (FBS), ultraniedriger IgG-Gehalt, US-amerikanischen Ursprungs
Seren
Fötales Rinderserum (FBS) mit ultraniedrigem IgG, das unter Verwendung eines chromatographischen Prozesses von Immunglobulin-(IgG) befreit wurde und eine signifikant verringerte Konzentrationen von IgG (≤5 μg/ml) aufweist.

  • 100% aus den USA stammend
  • Dreifach mit 0,1 μm steril gefiltert
  • Echtes Pooling bezüglich Konsistenz zwischen Chargen und Flaschen
  • Unabhängig von externen Labors getestet
  • Vollständig rückverfolgbar

FBS mit ultraniedrigem IgG ist ideal für Zellkultur- und Proteinaufreinigungsanwendungen, bei denen die natürlich vorkommendenMore Product Information
Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable
Endotoxin ≤5 EU/ml
Hämoglobin ≤25 mg/dl
Lagertemperatur Frozen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR