Absorptionsmittel für Quecksilber, Chemizorb® Hg
Lieferant: Merck
1.01569.0001 1.12576.0001
1.01569.0001EA 174 CHF
1.01569.0001 1.12576.0001
Absorptionsmittel für Quecksilber, Chemizorb® Hg
Absorptionsmaterial
Vollständiges Reagenzienset mit allen Hilfsmitteln zur Aufnahme von verschüttetem Quecksilber (z.B. nach einem Thermometer-Bruch).
  • Set-Inhalt ausreichend für Quecksilber bis zu einer Flächendeckung von 1 m²
  • Chemizorb® Hg ist bei Hautkontakt harmlos, Handschuhe sollten aber zum Schutz vor Hg-Kontakt getragen werden
  • Abfall und Verpackung müssen nach Gebrauch ordnungsgemäß entsorgt werden
Lieferumfang: Pack contains 500 g reagent 1 and 100 ml reagent 2, plus accessories in plastic case.
Bitte beachten Merck products are not available fromMore Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable