Oxalsäure concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: Ethanedioic acid

MQ100

1.09965.0001
1.09965.0001EA 81.2 CHF
1.09965.0001
Oxalsäure concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Merck Index: 13,06980

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR