Iod 0.05 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


MQ100

1.09910.0001
1.09910.0001EA 67.13 CHF
1.09910.0001
Iod 0.05 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Iod
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Melting Pt: 114
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
Merck Index: 13,05036

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 (H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR