Blei(II)-Acetat-Testpapier, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09511.0003
1.09511.0003EA 61.4 CHF
1.09511.0003
Blei(II)-Acetat-Testpapier, Supelco®
Testpapiere Indikatorpapiere
Blei(II)-Acetat-Testpapier wird zur Bestimmung von Sulfiden und Hydrogensulfiden verwendet.