Kaliumdichromat, EMSURE® ACS, ISO zur Analyse (max. 0,01 ppm Hg), Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.04865.0500
1.04865.0500EA 413 CHF
1.04865.0500
Kaliumdichromat, EMSURE® ACS, ISO zur Analyse (max. 0,01 ppm Hg), Supelco®
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Siedepunkt: 500
Melting Pt: 398
Dichte: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
ADR: 6.1 (5.1) II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 130 g/l (20 °C)
Melting Point 398 °C
Molar Mass 294.19 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Density 2.69 g/cm3 (20 °C)
pH 3.6 (100 g/l, H2O)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR