Kupfer, Pulver zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.02703.0250 1.02703.1000
1.02703.0250EA 159 CHF
1.02703.0250 1.02703.1000
Kupfer, Pulver zur Analyse, Supelco®
Copper
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 1083 °C
Molar Mass 63.55 g/mol
Bulk Density 1290 kg/m3
Density 8.96 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR