Kieselgel, granulated 1 - 3 mm Drying_agent, with moisture indicator_orange gel, Supelco®

Lieferant: Merck


MQ200

1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
1.01969.1000EA 131.52 CHF
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
Kieselgel, granulated 1 - 3 mm Drying_agent, with moisture indicator_orange gel, Supelco®
Silica gel

Trockenmittel für Exsikkatoren zur Entfernung von Wasser und zum Trocknen der meisten Gase und Flüssigkeiten (mit Ausnahme stark saurer und basischer Gase, organischer Lösungsmittel oder alkalischer Flüssigkeiten). Das Produkt enthält Eisensalze, die als Indikator dienen. Bei ca. 7 bis 10 g adsorbiertem H2O pro 100 g Kieselgel erfolgt eine Farbänderung von orange zu farblos. Trockenmittel kann so oft wie gewünscht regeneriert werden: Dazu wird es in einem Trockenschrank bei 130 bis 140 °C drei Stunden lang getrocknet.


  • Nicht toxisch


For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.

Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: > 1000 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥ 25.0 %
Loss on drying (140 °C) ≤ 2.0 %
Bulk density about 70


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR