Wolframatophosphorsäure Hydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.00583.0100 1.00583.0250
1.00583.0100EA 323 CHF
1.00583.0100 1.00583.0250
Wolframatophosphorsäure Hydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Melting Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011342
CAS-Nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07450

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 °C
Molar Mass 2880.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 960 kg/m3
pH 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR