Barbitursäure, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.00132.0025 1.00132.0100
1.00132.0025EA 153 CHF
1.00132.0025 1.00132.0100
Barbitursäure, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
MW: 128.09 g/mol
Siedepunkt: 441
Melting Pt: 250…252 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR