Amidoschwefelsäure, EMSURE® analysis_for, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyms: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid

MQ300

1.00103.0100 1.00103.0250 1.00103.5000
1.00103.0100EA 146 CHF
1.00103.0100 1.00103.0250 1.00103.5000
Amidoschwefelsäure, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Amidoschwefelsäure
Formel: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Siedepunkt: 247
Melting Pt: 205
Dichte: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011603
CAS-Nummer: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 213 g/l (20 °C)
Melting Point 205 °C (decomposition)
Molar Mass 97.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 1.2 (10 g/l, H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR