n-Heptan 95,0 GC_ASSAY_METHOD HPLC_prep, Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyms: high purity solvents

04882-200L 04882-30L 04882-7L
HONC04882-200LEA 41303.56 CHF
HONC04882-200L 04882-30L HONC04882-7L
n-Heptan 95,0 GC_ASSAY_METHOD HPLC_prep, Riedel-de Haën™
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Siedepunkt: 98.2…98.4 °C (1.000 hPa)
Melting Pt: –90.5 °C
Dichte: 0.69 g/cm3 (15 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Purity (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR