Gentamicinsulfat USP für die Zellkultur

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyms: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C

0304-10GEA 213 CHF
0304-10G
Gentamicinsulfat USP für die Zellkultur
Gentamicinsulfat

Antibiotikum, das in erster Linie auf Grambakterien abzielt, indem es an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms bindet. Empfohlene Arbeitskonzentration: 15 μg/ml.

Melting Pt: 218…237 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00270181
CAS-Nummer: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Loss on Drying ≤18%
Methanol ≤1%
pH (4%, Water) at 25 °C 3.5 - 5.5
Potency (Dry Basis) ≥590 mcg/mg
Residue after Ignition <1%
Specific Rotation 107 - 121°


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR