USP Referenzstandards und pharmazeutische analytische Verunreinigungen
Seit mehr als 200 Jahren arbeitet USP (United States Pharmacopoeia) daran, das Vertrauen in die Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel der Welt dort zu stärken, wo es am wichtigsten ist.
Kontaktieren Sie den für Sie zuständigen SpezialistenDurch die Festlegung strengerer wissenschaftlicher und öffentlicher Qualitätsstandards leisten wir unseren Beitrag, um die Sicherheit der Patienten zu schützen und die Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.
USP ist eine unabhängige, wissenschaftliche Non-Profit-Organisation. Obwohl es sich nicht um eine staatliche Gesellschaft handelt, arbeitet USP eng mit Regierungsbehörden, Ministerien und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um Standards für Identität, Stärke, Qualität und Reinheit zu schaffen, die dazu beitragen können, die weltweite Versorgung mit Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmittelzutaten zu sichern.
Die USP-Standards sind in den USA und in vielen weiteren Ländern gesetzlich anerkannt und werden in mehr als 140 Ländern verwendet.
1. USP-Referenzstandards
USP bietet derzeit mehr als 3500 Referenzstandards an – hochgradig charakterisierte Exemplare von:
- Arzneimittelsubstanzen
- Trägerstoffen
- Lebensmittelzutaten
- Verunreinigungen
- Abbauprodukten
- Nahrungsergänzungsmitteln
- Kompensationsreagenzien
- Leistungs-Kalibratoren
USP-Referenzstandards sind für die Verwendung bei der Durchführung offizieller USP-NF-Tests und -Prüfungen spezifiziert. USP bietet außerdem Referenzstandards, die im Codex für Lebensmittelchemikalien spezifiziert sind, sowie authentische Substanzen (hochwertige chemische Proben) als Service für analytische, klinische, pharmazeutische und Forschungslabors.
Ein umfassendes Sortiment an Standards, unterteilt in verschiedene Kategorien wie pharmazeutische Wirkstoffe, Verunreinigungen oder Systemeignung.
2. Pharmazeutische analytische Verunreinigungen
USP hat eine Produktlinie von Verunreinigungen entwickelt, die zusammen mit den offiziellen USP-Referenzstandards eine umfassende Lösung für Forschungs- und Analysezwecke bietet. Das Ziel von USP ist es, ein umfassendes Produktpaket zur Unterstützung Ihrer Arbeit an Wirkstoffen und Arzneimitteln anzubieten. Diese neue Produktlinie wird kontinuierlich erweitert, wobei die Anzahl der Verunreinigungen und die Breite der Ausgangswirkstoffe gleichermaßen ergänzt wird.