Nachhaltige Produkte für die Reinigung und Abfallentsorgung
Im Folgenden stellen wir Ihnen unser Sortiment an Produkten für die Reinigung, Beseitigung von Verschüttungen und Abfallentsorgung vor, die mit Fokus auf die Zukunft unseres Planeten entwickelt wurden. Ganz gleich, ob sie mit diesen Produkten den Verbrauch reduzieren, diese Recyclen oder die Menge an gefährlichen Abfällen reduzieren, sie alle haben positive Auswirkungen auf die Labor- oder Produktionsumgebung.
Gojo Handhygiene
Mit seinen SMART-Zielen und vier Grundsätzen konzentriert sich GOJO auf den Übergang zu 100 % PCR-PET, die Umstellung auf biologisch abbaubare Formulierungen und die Förderung von Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung.
Rubbermaid Recycling-Abfallbehälter
Stellen Sie sicher, dass alle allgemeinen Abfälle in dem passenden Abfallbehälter entsorgt werden, um die Menge des recycelten Abfalls zu optimieren.
r-MicronQuick recycelte Reinigungstücher
Hergestellt aus bis zu 70 % recycelter, hochwertiger Mikrofasertechnologie. Die Reinigungstücher sind wiederverwendbar und können bis zu 400 Mal gewaschen werden.
Chicopee biologisch abbaubare Wischtücher
Wechseln Sie zur biologisch abbaubaren Version Ihres favorisierten Wischtuchs. Diese zu 100 % aus Naturfasern hergestellten Wischtücher sind kompostierbar und farbcodiert und eignen sich für eine Vielzahl von Reinigungstätigkeiten.
Kimberly-Clark WypAll® REACH™
Reduzieren Sie mit dem tragbaren, hygienischen Sendersystem den Papierverbrauch und die Abfallmenge.
Diversey Sure®
Das Sure® Portfolio umfasst zu 100% abbaubare Reinigungsprodukte mit umweltfreundlichen, pflanzlichen Inhaltsstoffen aus erneuerbaren Quellen.
Brady SpillFix
Kokosnuss-Kokosgranulat für die Absorption von Kohlenwasserstoffen, Flüssigkeiten auf Wasserbasis und den meisten aggressiven Chemikalien. Hergestellt aus 100 % recycelten Materialien.
PIG® umweltfreundliches Spill Kit
Wiederverwendbarer Jutebeutel mit umweltfreundlichen Absorptionsmitteln, die zu einem hohen Anteil aus recyceltem Material bestehen.
Econix Biobin®
Flach zusammenfaltbare, UN-zugelassene Abfallbehälter aus Pappkarton für medizinische, infektiöse, zytotoxische, anatomische, aggressive oder Laborabfälle.
Abfallentsorgungsbehälter
Wenn gefährliche Laborabfälle auf einer Deponie entsorgt werden müssen, sollten sie so kompakt wie möglich sein. Die Kunststoffbehälter schrumpfen beim Autoklavieren um den Inhalt.