Filtration der mobilen SolVac-Phase
![]() |
Die Filtration der mobilen SolVac-Phase bietet eine wesentliche Unterstützung bei der Gewährleistung der Qualität und Reproduzierbarkeit Ihrer Ergebnisse durch das Entfernen von Partikeln und Gas und die Stabilisierung der Grundlinie. Das einfach zu bedienende Gerät bietet enorme Verbesserungen hinsichtlich Zeit, Kosten und Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Filtrationsglaswaren. |
Anwendungen
- Entfernen kontaminierender Partikel aus mobilen Phasen oder anderen Lösungen
- Entgasen von Lösungsmitteln und Lösungen der mobilen Phase
- Macht das Filtern durch Umfüllen und Abwarten überflüssig
Vorteile
- Vielseitiges Design passt auf die meisten HPLC-Flaschen, -Kolben und -Behälter – macht die zusätzlichen Schritte für das Waschen der Kolben sowie das Umfüllen der Lösungsmittel der mobilen Phase vom Kolben in das Reservoir überflüssig
- Ansaugen von Flüssigkeiten direkt aus der HPLC-Lösungsmittelflasche. Geringere Wahrscheinlichkeit des Auslaufens aggressiver Lösungsmittel als bei Glastrichtern oder Einwegbechern.
![]() |
![]() |
![]() |
Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 3 |
Verwendung:
- Platzieren Sie das Unterteil auf dem Auffanggefäß, wobei die Dichtung auf dem Rand des Gefäßes aufsitzen muss. Befestigen Sie die Vakuumschläuche der Vakuumquelle am Vakuumanschlussadapter auf der Seite des Gehäusesockels. Bringen Sie die Membran auf der sauberen, trockenen Filterhalterung an.
- Bringen Sie den Ansaugschlauch am konisch zulaufenden Einlass am oberen Gehäuse an. Bringen Sie das obere Gehäuse auf dem Gehäusesockel an, um die Membran sicher zu versiegeln. Stecken Sie den Ansaugschlauch in das zu filternde Lösungsmittel.
- Führen Sie Vakuum zu. Halten Sie dabei das SolVac-Filtergehäuse bis zum vollständigen Ansaugen des Vakuums gut fest. Wenn das erforderliche Vakuum erreicht und das System „aufgeladen“ ist, öffnen Sie die Klemme, um die Filtration zu starten. Setzen Sie den Filtervorgang fort, bis das gesamte Lösungsmittel durchgelaufen oder das Auffanggefäß voll ist.