Ohaus
Ohaus bietet ein erweitertes Sortiment an Waagen für die industrielle Umgebung, von kompakten, benutzerfreundlichen Modellen für Lebensmittelanwendungen (HACCP-konform) bis hin zu modularen Modellen, hohe Kapazität und sehr fortschrittlich mit besonderen Anwendungen wie Stückzählung, Kontrollwägung und vielem mehr.
Ranger® 7000
Vereinfachung der komplexesten industriellen Anwendungen.
- Zehn fortschrittliche Anwendungsmodi für komplexe Anwendungen, Möglichkeit zur Kontrolle von Peripheriegeräten und/oder Waagenplattform mit optionalem Kit
- Schnelle und genaue Ergebnisse dank einer Stabilisierungszeit von 1 Sekunde und eine Anzeigeauflösung von bis zu 75.000 d oder 350.000 d
- Modulare Waage mit IP 54-Gehäuse aus Metall-Druckguss und versiegeltem Metallindikator zur Gewährleistung der Haltbarkeit
- Kapazität (Bereich): 3 bis 60 kg; Ablesbarkeit (Bereich) 0,01 bis 10 g.