Ultraschallbäder
Ultraschallreinigung ist die am besten geeignete Methode bei der Reinigung empfindlicher Teile. Bei dieser Reinigungsmethode wird Ultraschall - üblicher Weise im Bereich von 15–400 kHz - eingesetzt. Die effiziente Reinigung erfolgt durch Kavitation. In der Lösung werden Druckschankungen erzeugt. Mikroskopisch kleine Bläschen mit einem sehr hohen Innendruck (bis zu 100,000 bar) reinigen auf mechanische Weise die Oberfläche Ihrer Werkzeuge oder Produkte. 
Produktauswahl