Laminar Flow Arbeitsplätze
Laminar Flow Werkbänke werden so konzipiert, dass sie empfindliche Produkte vor externer Kontamination schützen. Die Arbeitsatmosphäre wird erreicht, indem Luft durch HEPA-Filter geblasen wird. Der Luftstrom kann entweder vertikal oder horizontal sein.