Gefriertrocknung
Ähnlich wie bei der Vakuum-Konzentration geht der Prozess der Gefriertrocknung jedoch einen Schritt weiter, indem die Probentemperatur so weit gesenkt wird, dass die Lösung gefriert und die Lösungsmittel durch Sublimation entfernt werden. Entwickelt, um alle Gefriertrocknungsanforderungen von Forschungslabors zu erfüllen.
Gefriertrocknungssysteme, FreeZone®
Kollektoren mit einer Temperatur von -50 ° C sind mit einem Fassungsvermögen von 1 bis 18 Litern erhältlich. Kaskadensysteme mit einem Fassungsvermögen von 2, 5, 4, 5, 6 und 12 Litern, die –84 °C erreichen.