DURAN® Laborflaschen
Der Evolutionsprozess von DURAN® ist wie alle Evolutionen gekennzeichnet durch Diversifikation und Verzweigung. Herzstück ist die Original GL 45 Laborflasche aus Borosilikatglas 3.3 mit gut ablesbaren Skalen und großem Beschriftungsfeld zur einfachen Kennzeichnung. Sie wird aus aufgebrannter, hochfester weißer Keramik gefertigt.
Borosilikatglas 3.3 ist ein attraktiver Werkstoff, der unerschöpfliche Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Ihre wichtigsten Eigenschaften sind die sehr hohe chemische Beständigkeit, ihr nahezu inertes Verhalten, ihre Transparenz, ihr hohe Temperaturtoleranz sowie ihre minimale thermische Ausdehnung und die daraus resultierende hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
Seit der Einführung der Laborflasche GL 45 im Jahr 1972 wurden die DURAN® Produkte konsequent weiterentwickelt und verbessert. Heute steht damit eine breite Palette hochwertiger Produkte und Systeme zur Verfügung. Die vielfältigen Varianten und das umfangreiche Originalzubehör von DURAN® ermöglichen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.
Traditionelle DURAN® Reagenzflaschen
Das Original und ein Klassiker in Laboren weltweit – die DURAN® Reagenzflasche.
Das Original – DURAN® GL 45 Flaschen
Der Goldstandard für multifunktionale Laborflaschen aus hochreinem Borosilikatglas 3.3.
Intelligent – DURAN® YOUTILITY
Diese Laborflaschen der nächsten Generation behalten die besten Merkmale des Originals bei und bietet darüber hinaus Verbesserungen an der Funktionalität und Benutzersicherheit ebenso wie an den Komponenten.
Rein – DURAN® PURE
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Anforderungen der Pharmaindustrie entwickelt wurden.
Geneigt – DURAN® TILT
Die intelligente, wiederverwendbare Flasche für die Vorbereitung von Zellkulturmedien.
Platzsparend – DURAN® SQUARE
Die platzsparende Form ermöglicht eine besonders enge und effiziente Verpackung.
Erweitert – DURAN® GLS 80®
Alle Eigenschaften der originalen DURAN® GL 45 Flaschen, jedoch mit den zusätzlichen Vorteilen einer größeren Öffnung.
Isoliert – DURAN® double walled
Ein externer Glasmantel ermöglicht eine komfortable Erwärmung oder Kühlung des Inhalts ohne die Gefahr einer Kreuzkontamination.
Schützend – DURAN® protect
Eine externe Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung schützt sowohl den Benutzer als auch den Inhalt vor Bruchschäden.
Stärker – DURAN® pressure plus+
Eine stabilere Flasche, die eine sicherere Option für Laboranwendungen mit Vakuum oder mäßigem Druck bietet.
Verwirbelt – DURAN® baffled
Die ultimative Flasche für hocheffizientes Mischen, kombiniert mit den Vorteilen der breiteren GLS 80® Öffnung.
UV-geschützt – DURAN® amber
Die Zugabe einer verschmolzenen, externen Bernsteinschicht sorgt dafür, dass die Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind.