Cphnano
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres vorhandenen Spektralphotometers – digitale Laboranalyse und UV/Vis der nächsten Generation für das Labor 4.0.
NanoCuvettes™ schöpfen das volle Potenzial eines Spektralphotometers aus, und SpectroWorks™ optimiert und automatisiert den Workflow Ihrer UV/Vis-Instrumente. Durch markierungsfreie Messungen des Brechungsindexes können Sie sowohl die Reichweite als auch die Qualität Ihrer Analysen verbessern. Mit NanoCuvette™ One und S verfügen Sie über alle grundlegenden Küvettenfunktionen und kommen ohne Mikrovolumen, Refraktometer oder DLS-Instrument aus. Sie können robuste Proteinkonzentrationen für F&E und Enzymkinetik ohne Markierungen oder Chromophore durchführen. Mit der NanoCuvette™ S könnne Sie auch spektrophotometrische Quantifizierungen der Partikel-/Zellgröße und Konzentrationsanalysen durchführen. Mit der Leistungsfähigkeit der Nanotechnologie und der Analyse von Daten in der Cloud erhalten Sie schnellere und genauere Ergebnisse im Labor und senken gleichzeitig die Vorabinvestitionen. Die Digitalisierung Ihres Workflows trägt auch zur Halbautomatisierung von routinemäßigen QK-Analysen bei und minimiert den Aufwand für die Erfassung- und Übertragung von Daten.
Füllen Sie das Webformular aus, um ein Angebot, eine Demo oder einen Anruf zu erhalten.
SpectroLinkTM – digitalisieren Sie Ihren UV/Vis Workflow
SpectroLink™ wird mit Ihrem Spektralphotometer verbunden, und dient als digitale Schnittstelle zur Datenverarbeitung mit der SpectroWorks™ Online-Plattform. Erfassen, streamen und analysieren Sie Spektrendaten in Echtzeit auf einem Computer, Tablet oder Smartphone.
Zusätzliche Informationen
SpectroWorks™ – vereinfachen Sie Ihren UV/Vis-Workflow und sparen Sie Arbeitsstunden im Labor
SpectroWorks™ vereinfacht den Workflow Ihres Spektralphotometers auf einen dreistufigen Prozess, mit dem Sie schnell Ergebnisse erfassen, analysieren und extrahieren können. Es enthält Instrumentenlichtsimulationen für eine bessere Leistung und einfachen Datenaustausch mit Tabellenkalkulationen, elektronischen Labor-Notebooks, Python und mehr. SpectroWorks™ ist eine einfach zu verwendende „Drag and Drop“-Plattform auf allen UV/Vis-Instrumente. Mit SpectroWorks™ erhalten Sie in Minutenschnelle Ergebnisse mit nur einem Klick, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Nach der Analyse können Sie die Ergebnisse im Tabellenkalkulationsformat exportieren oder API-Tasten verwenden, um eine Schnittstelle zu anderen Plattformen herzustellen.
Zusätzliche Informationen
NanoCuvette™ One – Quantifizierung und Kinetik von Proteinen, Enzymen und Kohlenhydraten
Mit der NanoCuvette™ One können Sie kleinere Proben und einen großen Konzentrationsbereich nicht absorbierender Verbindungen analysieren. Sie erweitert die Möglichkeiten Ihres Spektralphotometers und ermöglicht Ihnen die Durchführung klassischer Absorptions- und markierungsfreier Spektroskopie über Brechungsindexbereichsmessungen. Mit den NanoCuvettes™ entfällt das Erfordernis eines Instruments mit Mikrovolumen oder eines elektronischen Refraktometers, und Sie können robuste Proteinkonzentrationen für F&E und Enzymkinetik ohne Markierung oder Chromophore durchführen.
Zusätzliche Informationen
Einfache, schnelle und zuverlässige Partikelgrößenanalyse mit NanoCuvette™ S
Eine der Herausforderungen bei Spezial-Instrumenten ist die kontinuierliche Kalibrierung und Wartung, um eine hohe Zuverlässigkeit für die Größenquantifizierung zu gewährleisten. Die NanoCuvettes™ haben eine individuelle Kalibrierung von der Herstellung und über die SpectroWorks™ Software werden Ihre Messungen automatisch kalibriert, um eine äußerst zuverlässige Datenaquation zu gewährleisten. Instrumente zur Partikelgrößenanalyse (PSA) hängen meist von der dynamischen Lichtstreuung ab, die aufgrund der Markierung durch große Partikel ein inhärentes Problem mit großen dynamischen Bereichen hat. Hier nutzt die NanoCuvette™ S zusammen mit SpectroWorks™ eine Kombination aus Mie- und Rayleigh-Streuung, wobei ein dualer Erfassungsansatz mit höherer Genauigkeit und Reproduzierbarkeit über einen großen dynamischen Bereich verwendet wird. Alternativ würde man die PSA-Quantifizierung in Auftrag geben, was oft Wochen dauert, bevor man die gleichen Informationen erhält, die man mit der NanoCuvette™ S innerhalb von Stunden erhalten kann. Herkömmliche PSA-Instrumente können bis zu 100.000 Euro kosten, und die PSA-Quantifizierung durch einen Dienstleister kann mit etwa 2.000 Euro pro Probe eine kostspielige Angelegenheit sein. Zu einem Bruchteil der Kosten können Sie die aktuelle spektrophotometrische Infrastruktur zu Preisen unter 10 Euro pro Probe nutzen.