Überkritische Flüssigkeitschromatographie
Überkritische Flüssigkeitschromatographie (SFC; Supercritical Fluid Chromatography) ist eine Chromatographietechnik, bei der eine überkritische Flüssigkeit als mobile Phase eingesetzt wird. Obwohl es SFC schon seit einiger Zeit gibt, wurde deren Anpassung an HPLC als eine orthogonale Technik in den letzten Jahren, insbesondere in der pharmazeutischen Industrie, immer stärker vorangetrieben. Dieses Interesse wurde durch die zunehmenden Anforderungen an einen hohen Durchsatz und den Wunsch nach „grüneren“ Techniken verstärkt. Die stark reduzierte Verwendung von Lösungsmitteln bietet erhebliche Vorteile im Hinblick auf die geringere Probenverarbeitung und Trocknungszeiten sowie Vorteile in Bezug auf Kosten und Sicherheit.