Chirale Chromatographie
Bei vielen biologischen Prozessen kann die Aktivität eines Mitglieds eines enantiomeren Paares der Inaktivität oder sogar der schädlichen Aktivität des anderen gegenübergestellt werden. Die erfolgreiche Entwicklung von chiralen stationären Phasen (CSPs) für HPLC und SFC ermöglicht uns die Kontrolle der optischen Reinheit von Bulk-Arzneimitteln und dessen Präsenz in Rezepturen oder biologischen Flüssigkeiten. Weitere Anwendungen finden Sie in der agrochemischen Industrie und damit verwandten Branchen. Die Haupttypen von CSPs umfassen immobilisierte Polysaccharide, zellulose- und amylosegebunden, „Bürstentyp“, proteingebunden, Cyclodextrin-Inklusion, Kronenether, Ligandenaustausch und Netzwerkpolymer.