Asecos Sicherheitsschränke
Modellübersicht
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Q- Line: Sicherheitsschränke für entflammbare und gefährliche Stoffe Q-Line Sicherheitsschränke lagern all Ihre entflammbaren Stoffe, beispielsweise: Aceton, Dichlormethan, Cyclohexan, Diethylether, Ethanol, Hexan, , Propanol, etc. |
UB Line: Kühlunterbauschrank Diese Untertischsicherheitsschränke lagern entflammbare Flüssigkeiten. UB-Sicherheitsschränke passen perfekt unter ihren Abzug. Auch verfügbar als gekühlte oder gefilterte Umluft Version. |
V-Line: Das Raumwunder für Labor und Industrie Diese absolut neuartigen Sicherheitsschränke bietet das gleiche Lagervolumen wie ein Standardschrank- bei halber Schrankbreite! V-LINE Sicherheitsschränke mit Vertikalauszugstechnik für maximalen Bedienkomfort. |
SL Line: Sicherheitsschränke für Säuren und Laugen Hochwertige und langlebige Säuren-/Laugen-Schränke der SL Linie zur Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in zwei hermetisch getrennten Lagerkammern für Stoffe wie Salpetersäure; Salzsäure,;Natronlauge, Kaliumhydroxid, etc. |
|||