Umfangreiches Sortiment an Brechungsindex-Standards von (1,34325 - 1,65808 ŋD)
Ein komplettes Sortiment mit 25 Standards, lösemittelbasiert und mit Saccharose stabilisiert bei 20 °C
Diese 25 Brechungsindex-Standards können mit Refraktometern jeder Marke verwendet werden.
- Eines der umfangreichsten Sortimente auf dem Markt
- Bereitgestellt in einer praktischen und qualitativ hochwertigen 15 ml-Tropfflasche
- Messunsicherheit bis zu ±0,00014 ŋD
- Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter online verfügbar