Die Pall-Vengers sind da – lasst den Kampf beginnen!
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/pall_vengers_battle_NEW_main.jpg)
MicroFunnel hilft Ihnen, das Risiko falscher negativer Ergebnisse und potenzieller Rückrufe mit einigen tollen Vorteilen zu minimieren. Erstens befinden sich die Graduierungen auf der Außenseite des Trichters, nicht auf der Innenseite, sodass Mikroorganismen in der Probe nicht eingeschlossen werden, was sonst zu falschen negativen Ergebnissen führen könnte. Als Nächstes erleichtert die Funktion „Easy Squeeze“ dem Labortechniker nicht nur das Leben beim Zugriff auf die Membran, sondern reduziert auch das Risiko von Membranrissen und schützt die Membran. Nach der Filtration kann der untere Teil sogar entfernt, mit Medien injiziert und direkt inkubiert werden, sodass Membran und Platte nicht mehr entfernt werden müssen!
Für diejenigen, die Flexibilität benötigen – der Sentino Trichter ist für den Einmalgebrauch und kann verwendet werden, um die gleiche Testprobe auf verschiedene Medien zu geben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen!
Kostenlose Demo anfordern Kostenloses Muster anfordern![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/Pall-microbiology-membranes_NEW.jpg)
Pall Mikrobiologiemembranen minimieren außerdem das Risiko falscher negativer Ergebnisse mit einer Membrantechnologie, die die mikrobielle Rückgewinnung maximiert. Darüber hinaus verhindern ihre gepunkteten Gitterlinien im Vergleich zu festen Markierungen das Koloniewachstum nicht.
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/New-Pall-Microbiology-Manifold.jpg)
Der neue Pall Mikrobiologieverteiler optimiert Tests ohne Einbußen bei der Sauberkeit. Er kann zum Reinigen und Autoklavieren ganz einfach auseinandergenommen werden, und seine Modularität gewährleistet, dass selbst ein Verteiler mit 6 Plätzen in einen Standard-Tischautoklav passt. Das Design verhindert außerdem Rückfluss und „Rülpser“. Diese Faktoren tragen dazu bei, das Risiko von Kreuzkontamination und falschen positiven Ergebnissen zu minimieren, was andernfalls zu erneuten Tests, einer erneuten Verarbeitung oder noch Schlimmerem führen könnte – zur Verschrottung einer einwandfreien Produktcharge!
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/Sentino-Dispenser_NEW.jpg)
Aus Sicht der Verwendbarkeit ist der Verteiler äußerst benutzerfreundlich und kann sogar zur Verwendung links oder rechts von der Vakuumpumpe angepasst werden, um dem Techniker das Leben zu erleichtern. Der Sentino Spender für Membranen, die Sentino Pumpe für das Testen ohne Vakuum und das gesamte Sentino Sortiment wurden im Hinblick auf Arbeitsablauf und Benutzerfreundlichkeit entwickelt – so wird die Arbeit für Ihre Techniker zum Kinderspiel!
Wurde der Kampf gewonnen, oder werden die ungewöhnlichen Verdächtigen in den Mikro-QK-Labors weiterhin Chaos verbreiten?