NMR-Lösungsmittel & Röhrchen
Die Kernspinresonanzspektroskopie (Nuclear Magnetic Resonance = NMR) ist eine analytische Chemietechnik, die in der Qualitätskontrolle und Forschung zur Bestimmung des Gehalts und der Reinheit einer Probe sowie ihrer Molekülstruktur eingesetzt wird.
Hier finden Sie NMR-Röhrchen und NMR-Lösungsmittel, die Sie bei der Umsetzung dieser Technik benötigen
NMR-Röhrchen
Große Auswahl an NMR-Röhrchen für jede Anwendung
NMR-Lösungsmittel
Komplettes Sortiment von 36 verschiedenen deuterierten Lösungsmitteln, erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen als Ampullen und in 10-, 25-, 100- und 500-ml-Glasflaschen