Wir definieren die Mikroskopie für die Forschung im Bereich Life Science neu
Das Discover Echo wurde mit der einzigartigen Vision entwickelt, das traditionelle Mikroskopdesign neu zu denken. Dabei wurde jeder Aspekt des Workflows, der Benutzerfreundlichkeit und der Leistung weiterentwickelt, um ein moderneres und leistungsstärkeres Produkt zu erhalten.
71 % der Forschungslabors besitzen heute sowohl AUFRECHTE als auch INVERSE Mikroskope.
Echo hat die weltweit ersten Hybridmikroskope entwickelt, die leicht zwischen beiden Konfigurationen wechseln können. Es gibt kein anderes Mikroskop auf dem Markt, das dies leisten kann.
Außerdem haben wir die Okulare durch ultrahochauflösende Touch-Displays ersetzt, um eine unvergleichliche Erfahrung zu schaffen.
Rebel
Schnelle, zuverlässige und qualitativ hochwertige Bilder auf Knopfdruck
Ein Arbeitsmikroskop für Hellfeld-/Gewebekulturen
Aufrechte und inverse Konfiguration
Bildgebungsmodi: BF, PH, POL
Intelligenter Objektivrevolver mit 5 Positionen
MEHR ERFAHREN
Revolve
Entdecken, erfassen, weitergeben und veröffentlichen – ein Mikroskop, das von allen Bereichen Ihres Labors genutzt wird
Leistungsstarkes, fortschrittliches Mikroskop für die Forschung
Aufrechte und inverse Konfiguration
Bildgebungsmodi: FL, BF, PH, DF, POL
Intelligenter Objektivrevolver mit 6 Positionen
Motorisierte Fluoreszenz mit 5 Kanälen
Z-Stack verfügbar
Lite-Automatisierung
Revolution
Das automatisierte Mikroskop für die Life-Science-Forschung