Merck Produkte für die Pharmaproduktion
VWR ist Vertreiber des riesigen Merck Sortiments an Bulkchemikalien. Das Sortiment umfasst unter dem Namen „EMPROVE
®“ vertriebene, Arzneibuch-spezifische Produkte für folgende Einsatzgebiete:
- „EMPROVE®“ exp - Zur Verwendung als Arzneimittelträger
- „EMPROVE®“ bio - Für die biopharmazeutische Herstellung
- „EMPROVE®“ api - Zur Verwendung als pharmazeutische Wirkstoffe
Suchen Sie nach diesen Bezeichnungen in der Produktbeschreibung, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung wählen. Wenden Sie sich an Ihren VWR Kundenbetreuer oder Vertriebsspezialisten vor Ort, falls Sie weitere Informationen benötigen. Merck bietet zudem den kostenpflichtigen Service „EMPROVE® Dossier“ mit kompletter Dokumentation.