p.A. Produkte - auch in Großgebinden
VWR kann auch p.A. geprüfte Reagenzien in Großgebinden liefern....... Diese Produkte bieten umfangreiche, garantierte Spezifikationen und gewährleisten dank der Messung möglicher Kontaminanten bei jeder Charge eine gleichbleibend hohe Qualität. Die in der Spezifikation angegebenen Grenzwerte stellen den „maximal zulässigen Grad an Verunreinigung“ und keine „typischen Analysewerte“ dar.