Dispensette® S und Dispensette® S Organic
Sichere Dosierung von aggressiven Chemikalien
Dispensette® S
Dispensette® S unterstützt eine breite Palette von Anwendungen für die Dosierung von aggressiven Reagenzien wie z. B. konzentrierten Säuren und Basen
Zusätzliche Informationen
Dispensette® S Organic
Dispensette® S Organic ist ideal für die Dosierung organischer Lösungsmittel.
Zusätzliche Informationen
BRAND leistet seit 1968 Pionierarbeit im Bereich der Flaschenaufsatz-Dispenser. Hierbei ist Dispensette® als marktführendes Produkt bekannt und bietet mit der Dispensette® S als Teil der neuesten Generation neue Funktionen für einen sicheren Gebrauch und eine nachgewiesene Strapazierfähigkeit für anspruchsvolle Betriebs- und Medienbedingungen.
Sicherheitsmerkmale
- Auslassventil mit Sicherheitskugel schließt, wenn die Dosierkanüle nicht befestigt ist
- Ansaugventil: olivenförmig für festeres Anbringen des Ansaugschlauchs
- Abklappbarer Schraubverschluss behindert die Dosierung nicht
- Die neue Dosierkanüle ist leicht zu befestigen und mit oder ohne Rückdosierventil erhältlich
- Optionale flexible Dosierkanüle, lang und verlängerbar, ermöglicht eine schnelle und präzise Seriendosierung auch in schmale Röhrchen
Sicherheitsinformationen – Umgang mit Gefahrenstoffen
Sicherheitsinformationen – Informationen zum Umgang mit Gefahrenstoffen sowie viele weitere nützliche Informationen finden Sie im technischen Handbuch zu volumetrischen Messungen.