6-Bromchromon-3-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H31905.03 H31905.06
H31905.03EA 114 CHF
H31905.03 H31905.06
6-Bromchromon-3-carbonsäure 97%
6-Bromchromon-3-carbonsäure
Purity: 97% CAS No.: 51085-91-7 Molecular Formula: C10H5BrO4 Formula Weight: 269.05 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD01548933
Formel: C₁₀H₅BrO₄
Melting Pt: 191…193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01548933
CAS-Nummer: 51085-91-7