N-Fmoc-L-leucin
Lieferant: Molekula
Synonyms:
Fmoc-Leu-OH
, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine
, N-α-Fmoc-L-Leucine
MOLE15603593-25GEA
0
CHF
MOLE15603593-25G
N-Fmoc-L-leucin
N-Fmoc-L-leucin
Formel:
C₂₁H₂₃NO₄ MW: 353,4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037133 CAS-Nummer: 35661-60-0 EINECS: 252-662-7 |