N-Fmoc-L-leucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
Fmoc-Leu-OH
, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine
, N-α-Fmoc-L-Leucine
BACEB-1345.1000EA
480
CHF
BACEB-1345.1000
BACE4003139.0500
BACE4003139.0025
BACE4003139.0100
N-Fmoc-L-leucin
N-Fmoc-L-leucin
Formel:
C₂₁H₂₃NO₄ MW: 353,4 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037133 CAS-Nummer: 35661-60-0 EINECS: 252-662-7 |