3-Fluor-DL-phenylalanin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4011126.0001EA 73 CHF
BACE4011126.0001 BACE4011126.0005 BACE4011126.0025
3-Fluor-DL-phenylalanin
3-Fluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,2 g/mol
MDL Number: MFCD00004273
CAS-Nummer: 2629-54-1
EINECS: 220-104-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II