Gesichtsschutz ohne Träger, S591
Lieferant: Centurion Safety
CENUS591EA 25.7 CHF
CENUS591
Gesichtsschutz ohne Träger, S591
Gesichtsschutz
Langer Gesichtschutz aus Acetat, passend zur Halterung S54 für die Montage an Helmen.
  • Resistent gegen organische und anorganische Chemikalien
  • Ideal für Anwendungen zur Metallzerspanung
Länge: 210 mm
Zertifizierungen: EN 166