Hydroxylamin 50% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14441.0100EA
48.1
CHF
8.14441.0100
8.14441.0500
8.14441.9999
Hydroxylamin 50% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hydroxylamin
Formel:
H₃NO MW: 33,03 g/mol Dichte: 1,12 g/cm3 (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044522 EINECS: 232-259-2 UN: 3266 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (manganometric) | 47.0 - 53.0 % |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 1.120 - 1.123 |