Kaliumdichromat, EMSURE® ACS, ISO zur Analyse (max. 0,01 ppm Hg), Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: KaliumbichromatKaliumpyrochromat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04865.0500EA 403 CHF
1.04865.0500
Kaliumdichromat, EMSURE® ACS, ISO zur Analyse (max. 0,01 ppm Hg), Supelco®
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 398 °C
Dichte: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
ADR: 6.1 (5.1),II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 130 g/l (20 °C)
Melting Point 398 °C
Molar Mass 294.19 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Density 2.69 g/cm3 (20 °C)
pH 3.6 (100 g/l, H2O)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials