1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
75169-100MGEA 221 CHF
75169-100MG
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Supelco®
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Formel: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
MDL Number: MFCD00044001
CAS-Nummer: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9