1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10536600EA
145
CHF
EHERC10536600
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Formel:
C₇H₅NOS MW: 151,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00044001 CAS-Nummer: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 |