6-Chinolincarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO418800250EA 365 CHF
ACRO418800250 ACRO418800050
6-Chinolincarbonsäure 98%
6-Chinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Melting Pt: 293…294 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047613
CAS-Nummer: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %