Zytologie-Trichter, CytoSep™ für StatSpin Cytofuge® 2 Zytozentrifugen
Lieferant: Simport Scientific
CytoSep™
720-1972EA 104 CHF
720-1972
Zytologie-Trichter, CytoSep™ für StatSpin Cytofuge® 2 Zytozentrifugen
Trichter Cytologietrichter
CytoSep™ Zytologie-Trichter für die StatSpin Cytofuge® 2 Zytozentrifuge ermöglichen eine sanfte Konzentration der Zellen in einem Bereich mit einem Durchmesser von 7 mm auf dem Objektträger, während Überstandmedien gleichzeitig über eine Filterkarte absorbiert werden. Fasst ein Probenvolumen von 50 bis 400 μl. Herstellung von Zell-Monoschicht-Präparaten in herausragender Qualität.