DL-Leucin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms:
(±)-Leucin
, (±)-2-Amino-4-methylpentansäure
, (±)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure
, DL-α-Amino-γ-methylvaleriansäure
BACE4030793.0100EA
0
CHF
BACE4030793.0100
BACE4030793.0025
DL-Leucin
DL-Leucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa) Dichte: 1,191 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063087 CAS-Nummer: 328-39-2 EINECS: 206-328-2 Merck Index: 13,05470 |