Toluol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Methylbenzol Phenylmethan Retinnaphtha Methylbenzen Anisen Toluen
28701.364EA 136 CHF
28701.364 28701.550 28701.950 28701.466
Toluol ≥98%, TECHNICAL
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %